Learn More
Plas Labs™ Caja de guantes, serie 830, talla C, 3 guantes
Marca:  Plas Labs™ 830ABD/EXP
Detalles adicionales : Peso : 135.00000kg
Código de producto. 11802752
  • 13780.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Pesada de polvos
• Forma cúbica facilitando las manipulaciones sobre la balanza
• Aplicación: pesada de productos tóxicos, amianto..
• Construcción
• Diferencia de presión máxima en el interior de la cámara: 15 mbar
• Sistema de abertura automática de la puerta cuando las presiones de la camara de la transferencia y de la cámara están al equilibrio. Válvula de compensación de presión regulable para compensar las fluctuaciones ligadas a las manipulaciones
• Filtro molecular de carbón activo para la adsorpción de los vapores químicos
• Equipos internos
• Guantes Hypalon, excelente compatibilidad química y resistencia a los UV
• Caja de guantes
Certificados
Ver productos accesorios