Learn More
Corning™ Accesorios para suministro de gas ProCulture
Se utiliza para proporcionar gases en matraces de agitación de mayor tamaño con brazos laterales verticales durante el cultivo celular
412.13€ - 692.68€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Para matraces de vías laterales |
Incluye | Inserto de PET, juntas tóricas de Viton, tapón de sellado de polipropileno de 45 mm, tubos de acero inoxidable, tuercas de Noryl, empalmes integrados |
N.º por caja | 1/caja |
Código de producto | Marca | Diámetro del tubo (métrico) | Descripción | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del tubo (métrico) | Descripción | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10173822
|
Corning™
4519-104 |
0,31 y 0,63 cm | 2 tubos; estilo de tubo: recto | Ajuste de ventilación y suministro de gas |
692.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10762583
|
Corning™
4519-100 |
0,31 cm | 1 tubo; estilo tubo: Recto | Ajuste de suministro de gas |
412.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10572223
|
Corning™
4519-102 |
0,63 cm | 1 tubo; estilo tubo: Recto | Ajuste de suministro de gas |
433.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Junto con accesorios de sonda del sensor y accesorios de manipulación de medios, permiten a los matraces de agitación funcionar como biorreactores
- Constan de inserto de PET con junta tórica Viton™ y tapón de sellado de polipropileno de 45 mm
- Tubos de acero inoxidable fijados en su lugar mediante turcas Noryl™ con empalmes integrados
- Totalmente esterilizable en autoclave
Especificaciones
Naranja | |
Para matraces de vías laterales | |
1/caja | |
GL 45 | |
No | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
Inserto de PET, juntas tóricas de Viton, tapón de sellado de polipropileno de 45 mm, tubos de acero inoxidable, tuercas de Noryl, empalmes integrados | |
1/Paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
45 mm (aprox.) |