Learn More
Corning™ Accesorios de suministro de gas reutilizables
Código de producto. 10762583 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
0,31 cm
0,31 y 0,63 cm
0,63 cm
Descripción:
1 tubo; estilo tubo: Recto
2 tubos; estilo de tubo: recto
Tipo de producto:
Ajuste de suministro de gas
Ajuste de ventilación y suministro de gas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Descripción Tipo de producto unitSize
10762583 0,31 cm 1 tubo; estilo tubo: Recto Ajuste de suministro de gas cada uno
10173822 0,31 y 0,63 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Ajuste de ventilación y suministro de gas 1 PCS
10572223 0,63 cm 1 tubo; estilo tubo: Recto Ajuste de suministro de gas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762583 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4519100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para proporcionar gases en matraces de agitación de mayor tamaño con brazos laterales verticales durante el cultivo celular
  • Se utiliza para proporcionar gases en matraces de agitación giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales.
  • Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
  • Los filtros de gas son de PTFE, porosidad de 0,2 μm.
  • Los tubos de acero inoxidable 316 se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
  • Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Descripción 1 tubo; estilo tubo: Recto
Diámetro del tubo (métrico) 0,31 cm
Para utilizar con (equipo) Para matraces de vías laterales
Incluye Inserto de PET, juntas tóricas de Viton, tapón de sellado de polipropileno de 45 mm, tubos de acero inoxidable, tuercas de Noryl, empalmes integrados
N.º por caja 1/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Ajuste de suministro de gas
Tamaño de rosca GL 45
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 45 mm (aprox.)