Learn More
Corning™ Accesorios para suministro de gas ProCulture
Se utiliza para proporcionar gases en matraces de agitación de mayor tamaño con brazos laterales verticales durante el cultivo celular
Marca: Corning™ 4519-102
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
- Se utiliza para proporcionar gases en matraces de agitación giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales.
- Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
- Los filtros de gas son de PTFE, porosidad de 0,2 μm.
- Los tubos de acero inoxidable 316 se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
- Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
Naranja | |
1 tubo; estilo tubo: Recto | |
Para matraces de vías laterales | |
1/caja | |
Ajuste de suministro de gas | |
Esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
45 mm (aprox.) |
Polipropileno | |
0,63 cm | |
Inserto de PET, juntas tóricas de Viton, tapón de sellado de polipropileno de 45 mm, tubos de acero inoxidable, tuercas de Noryl, empalmes integrados | |
1/Paq. | |
GL 45 | |
No | |
Tapón de rosca |