Learn More
Epredia™ Casetes de inclusión PrintMate™
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
Marca:  Epredia™ B851100LA
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16384006
  • 113.00€ / paquete de 750
Descripción
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, los casetes de inclusión PrintMate se han optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para impresión automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo. Los casete de inclusión PrintMate también están disponibles sin tapas para ofrecer una opción de uso económico con tapas metálicas reutilizables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Orificios redondos
10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Cassette de inclusión
Tapas separadas incluidas
Reversible
Lavanda
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Epredia™ Casetes de inclusión PrintMate™ > Lavanda, 750tapas separadas incluidas