Learn More
Invitrogen™ Servicios de síntesis de oligos de ADN personalizados
Cebador personalizado
Marca:  Invitrogen™ 10668051
2.21 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003203
  • 2.95€ / cada uno
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Utilice esta herramienta para diseñar un oligonucleótido de ADN personalizado, con cualquiera de una variedad de modificaciones de 3' y 5', en escalas que van desde 25 nmol hasta 10 μmol. Seleccione el método de purificación deseado (cromatografía normal o de fase inversa, HPLC o PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
25 nmol
Custom Conc Standard Primer, 25nmol
Custom Conc Standard Primer
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ Servicios de síntesis de oligos de ADN personalizados >