Learn More
Solución de suspensión de opalescencia primaria, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Descripción
- Los reactivos de la farmacopea están diseñados para un uso en pruebas y monografías de la farmacopea, producidas bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente, utilizando los componentes de calidad de reactivo de la farmacopea y el agua que cumple con el requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. Algunas normas de la farmacopea también están acreditadas de acuerdo con la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 100 ml |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1114077 | Certificado de análisis | 22/05/2025 | OP 001 100 |
1112575 | Certificado de análisis | 12/05/2025 | OP 001 100 |
1111215 | Certificado de análisis | 12/05/2025 | OP 001 100 |
1104133 | Certificado de análisis | 09/04/2025 | OP 001 100 |
1098455 | Certificado de análisis | 30/03/2025 | OP 001 100 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Primary opalescence suspension. As specified in Chapter 2.2.1. of the European Pharmacopoeia. (OP 001)
- Peligro
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Solución de suspensión de opalescencia primaria, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido