Learn More
Solución de color primario, rojo, grado EP, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
Descripción
Esta solución de color primario es un estándar de coloración listo para usarse presentado en frascos de alta calidad y a prueba de manipulaciones para su uso como estándar de calibración y/o control de calidad. Se prepara con cloruro de cobalto, ácido clorhídrico y agua.
- Fabricado de acuerdo con el capítulo 2 de las directrices de la Farmacopea europea con un Certificado de calibración de la balanza expedido de conformidad con la norma ISO 17025
- Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso utilizando pesos trazables OIML
- Concentración verificada con un espectrofotómetro de alto rendimiento calibrado con la guía ISO 34 de estándares espectrofotométricos acreditados
- Las soluciones de color primario se pueden combinar en proporciones precisas para formar las soluciones de color estándar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt Chloride |
Color | Rojo |
CAS | 7646-79-9 |
Fórmula molecular | Cl2Co |
Número MDL | MFCD00010938 |
Sinónimo | cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride |
Clave InChI | GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Co++] |
Nombre IUPAC | dicloruro de λ²-cobalto (2+) |
Peso molecular (g/mol) | 129.83 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
EPRS23F1 | Certificado de análisis | 17/06/2025 | EPRS01 |
EPRS23F1 (1) | Certificado de análisis | 12/02/2025 | EPRS01 |
EPRS23F1 | Certificado de análisis | 10/09/2024 | EPRS01 |
EPRS23F1 (2) | Certificado de análisis | 15/03/2024 | EPRS01 |
EPRS23F1 (1) | Certificado de análisis | 15/03/2024 | EPRS01 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PRIMARY RED SOLUTION
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: cobalt dichloride, hydrochloric acid 37%
Título del producto
Solución de color primario, rojo, grado EP, Reagecon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido