Learn More
JULABO Sistemas de proceso PRESTO
Los sistemas PRESTO están diseñados para un control preciso de la temperatura, así como cambios rápidos de temperatura, lo que los hace ideales para recipientes de reactores, pruebas de tensión de materiales o simulaciones de temperatura.
Marca: JULABO 9420381.N1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Amplios intervalos de temperatura de trabajo sin cambiar líquidos
- Interfaz Ethernet.
- Ranura para tarjeta SD
- El diseño de ritmo optimizado crea más espacio directamente al lado de las unidades
- Conexiones para USB, Ethernet, RS232 y salida de alarma
Especificaciones
De -30 °C a +250 °C | |
29,5 x 13 x 26,4 in | |
A38 | |
Sistema de procesos |
Título del producto
JULABO Sistemas de proceso PRESTO > Modelo: A38
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido