Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Lysis Buffer
Código de producto. 18715435 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
18715435 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 18715435 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A29825
PrepSEQ Lysis Buffer is a component of the PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit, offered separately here for those kit users who do large-quantity nucleic acid extractions and would benefit from additional lysis buffer.
This PrepSEQ Lysis Buffer is used in the large-scale protocol of the PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit (Cat. No. 4466351). It is not necessary for the standard protocol (sufficient lysis buffer is included in the kit's lysis tubes). As with other products in the Pharma Analytics Sample Preparation product line, PrepSEQ Lysis Buffer:
  • Is completely supported by our global manufacturing and distribution centers
  • Has a Certificate of Analysis available
  • Has a shelf-life of 12 months
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 x 50 mL bottle, store at room temperature.
Formato Bottle
Línea de productos PrepSEQ
Cantidad 50 mL
Tipo de reactivo Cell Lysis Buffer
Condiciones de envío Temperatura ambiente
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PrepSEQ Lysis Buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid