Learn More
Invitrogen™ Premo Autophagy Assays with Sensor LC3B, p62, or Tandem Sensor RFP-GFP-LC3B
Detecte la autofagia celular con nuestros kits de ensayo de autofagia, que ofrecen sensores quiméricos que contienen proteínas fluorescentes GFP y RFP, así como proteínas asociadas a la autofagia p62 y LC3B.
Marca:  Invitrogen™ P36236
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10610550
  • 1012.00€ / cada uno
Includes: El kit de sensor de autofagia incluye el BacMam LC3B-FP, un BacMam LC3B (G120A)-RFP de control y difosfato de cloroquina.
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Sensor de autofagia Premo LC3B-RFP (BacMam 2.0)
Portaobjetos
Sensor de autofagia
555/584
Hielo húmedo
Fluorescencia
LC3B-RFP
Almacenar de 2 °C a 6 °C, protegido de la luz. No congelar.
1 kit
BacMam LC3B-FP, una BacMam LC3B (G120A)-RFP de control y difosfato de cloroquina
Células de mamíferos
Rojo
Premo
Microscopio confocal
Otras etiquetas o colorantes
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2441325 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/02/2022 Catalog NumberP36236_LITL18 PROMO,P36236
Número de lote2581639 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/04/2023 Catalog NumberP36236_LITL18 PROMO,P36236
Número de lote1842394 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/04/2017 Catalog NumberP36236_LITL18 PROMO,P36236
Número de lote2369094 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/09/2021 Catalog NumberP36236_LITL18 PROMO,P36236
Número de lote2011523 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/07/2018 Catalog NumberP36236_LITL18 PROMO,P36236
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ Premo Autophagy Assays with Sensor LC3B, p62, or Tandem Sensor RFP-GFP-LC3B > 1 Kit