Learn More
Fisherbrand™ Caja portaobjetos de microscopio Premium
Almacene y transporte 100 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 100 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas y numeradas. Proporciona almacenamiento sin polvo y seguro.
Marca:  Fisherbrand™ HS15994D
10.17 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11344145
  • 12.15€ / cada uno
Spotlight
Usar código promocional 24156 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Almacene y transporte 100 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 100 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas numeradas. Proporciona almacenamiento sin polvo y seguro.
  • Las cajas moldeadas rígidas sujetan de forma segura los portaobjetos de microscopio estándar en hendiduras ranuradas
  • Caja de ABS duradera disponible con o sin revestimiento
  • Las ranuras y los revestimientos están numerados para su correspondencia con cada hoja de inventario de portaobjetos
  • Cuenta con una tapa con bisagras y un cierre chapado en níquel resistente al óxido
  • Las cajas apilables incluyen pies para una estabilidad máxima
Especificaciones
Especificaciones
Caja de almacenamiento de portaobjetos
Con bisagra y cierre
100
208 x 175 x 34 mm
1,33 in
Hoja de inventario de portaobjetos
208 mm
Rectangulares
6,88 in
Corcho
100
Amarillo
100 (portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm y 1 x 3 pulg.)
Portaobjetos estándar para microscopio de 25 × 75 mm o 25,4 × 76,2 mm (1 × 3 pulg.)
34 mm
8,18 in
ABS
Sí
175 mm
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24165
    Expires2025-06-30
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24156
    Expires2025-06-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/05/2025 y el 30/06/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24165
    Expires2025-06-30
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicos
    Promo Code: 25081
    Expires2025-12-31
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre a lo grande en productos esenciales para la investigación contra el cáncer
    Promo Code24147
    Expires2025-07-31
    New Offer
    Ahorrar ahora
Título del producto
Fisherbrand™ Caja portaobjetos de microscopio Premium > Compartimentos: 100; color: Amarillo