Learn More
Gestigkeit Harry Placa calefactora de precisión con control automático
Placas calefactoras digitales de precisión controladas por microprocesador: temperaturas precisas, funcionamiento sencillo y duradero.
2455.00€ - 3800.00€
Especificaciones
Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
---|---|
Tipo de controlador | SR 2860 |
Tipo | Placa calefactora |
Pantalla | Digital |
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Vataje | Tensión | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Vataje | Tensión | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10789772
|
Gestigkeit Harry
PZ20SR |
De 20 °C a 350 °C | 800 W | 230 V | 200 x 200 x 125 mm |
2455.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10107871
|
Gestigkeit Harry
PZ28-2SR |
De 20 °C a 300 °C | 1100 W | 230 V | 210 x 300 x 135 mm |
2515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10478421
|
Gestigkeit Harry
PZ60SR |
De 20 °C a 300 °C | 2000 W | 230 V | 610 x 160 x 155 mm |
3035.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10026181
|
Gestigkeit Harry
PZ72SR/230 |
De 20 °C a 300 °C | 3300 W | 220/240 V | 445 x 595 x 185 mm |
3800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10321422
|
Gestigkeit Harry
PZ44SR/230 |
De 20 °C a 450 °C | 3300 W | 220/240 V | 310 x 475 x 205 mm |
3715.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10117681
|
Gestigkeit Harry
PZ44SR/400 |
De 20 °C a 450 °C | 3300 W | 2 x 400 V, N+PE | 310 x 475 x 205 mm |
3715.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Las superficies superiores de las placas calefactoras de precisión se componen de una aleación de aluminio de conducción térmica extremadamente eficaz y tienen un revestimiento oxidado suave y fácil de mantener. El sistema de calentamiento eléctrico a largo plazo se ha diseñado para garantizar que la temperatura permanezca uniforme incluso en las esquinas y bordes de la placa.
- El instrumento digital controlado por microprocesador permite preconfigurar la temperatura de funcionamiento en divisiones de 0,1 °C a 99,9 °C y divisiones de 1 °C para temperaturas superiores 100 °C. La temperatura preestablecida permanece programada incluso cuando el dispositivo se ha apagado. Para evitar alteraciones accidentales al pulsar una tecla por accidente, solo se puede preajustar con dos dedos. La temperatura real se indica de manera constante con dígitos de 14 mm de alto una vez que se han soltado las teclas.
- Todos los modelos están equipados con un controlador de salida electrónico que permite ajustar la salida del calentamiento del 10 al 100 % para evitar que la placa calefactora supere la temperatura preseleccionada y/o para evitar cualquier efecto posterior al calentamiento. La temperatura de todas las placas calefactoras de precisión se mide con un sensor de reacción rápida integrado (PT 100).
- Todos los modelos están equipados con un casquillo de salida de diodo de 3 polos (tensión extrabaja) para permitir la conexión de un termómetro de contacto o de un interruptor de tiempo con el fin de calentar o enfriar el aparato en intervalos preestablecidos. Los fusibles de temperatura para evitar el sobrecalentamiento también están disponibles en varias etapas de activación.
- Característica especial:
- Gracias a los sensores térmicos y de calentamiento a largo plazo especiales, de reacción rápida y asimétricos, así como a la adaptación de la salida a los requisitos térmicos, se obtienen temperaturas muy precisas y un calor uniforme en toda la superficie de calentamiento.
- También se pueden suministrar todos los modelos con una superficie de calentamiento negra.
Especificaciones
Aleación de aluminio | |
SR 2860 | |
Placa calefactora | |
Digital |