Learn More
Brannan™ Termómetro de muestreo por lotes para horno
Estos termómetros para pruebas de precisión están sellados en un frasco de polipropileno de 30 ml y contiene un medio transmisor de calor. Son ideales para controlar las temperaturas de las muestras en almacenamiento controlado.
Marca:  Brannan™ 17/102/2
Código de producto. 12393735
  • 31.25€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Descripción
Estos termómetros para pruebas de precisión están sellados en un frasco de polipropileno de 30 ml y contiene un medio transmisor de calor. Son ideales para controlar las temperaturas de las muestras en almacenamiento controlado.
  • La base del frasco del conjunto mantiene una temperatura central similar a la de las muestras que se están monitoreando y no se ve afectada por fluctuaciones cortas de temperatura causadas por variaciones termostáticas o por la apertura de las puertas del armario
  • El relleno azul de lectura clara LO-Tax™ elimina el riesgo de contaminación por mercurio
  • Se puede suministrar con la certificación UKAS previa solicitud
  • Cubre los intervalos de temperatura críticos para los hornos
Especificaciones
Especificaciones
Relleno azul LO-tax™
UKAS, declaración de conformidad
145 mm
130 °C
De 20 °C a 130 °C
30 ml
Muestreo por lotes para horno
Termómetro de muestreo por lotes
20°C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brannan™ Termómetro de muestreo por lotes para horno > Escala de temperatura: De 20 a 130 °C