Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Combined form glass density hydrometers with mercury thermometers in the body. Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10 measure in kg/m3 and operate in a wide temperature range of -20 to 65°C, with a reference temperature of 15°C.
Marca:  Fisherbrand™ 2305H
Encompass
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11726943
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.
  • Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
  • Reference temperature: 15°C
  • Scale division: 0.5kg/m3
  • Error limit: ±0.5kg/m3
  • Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
  • Total length: 380mm
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Especificaciones
Especificaciones
Hydrometer with Incorporated Thermometer
±0.5 kg/m3
ASTM E100-10
Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve
±1° C
−20 to +65°C
15°C
305H
Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C
380 mm
850 - 900 kg/m3
Vidrio
Determination of fluid density
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10