Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión - Serie PR
Diseñada para aplicaciones de pesaje rutinario en su lugar de trabajo
Marca: OHAUS™ 30524386
1050.42 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24377" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La PR está equipada con 3 modos de pesaje esenciales, conectividad RS-232 para la transferencia y el almacenamiento de datos y calibración interna (en modelos seleccionados), lo que la hace ideal para aplicaciones de pesaje rutinarias.
- Equipada con una pantalla retroiluminada brillante y fácil de leer y una sencilla interfaz de usuario, la PR es increíblemente fácil de manejar, sin casi necesidad de formación.
- El tamaño reducido de la PR ahorra espacio en el escritorio al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje. La PR tiene una construcción duradera y cuenta con una bandeja de acero inoxidable para soportar el uso diario en el lugar de trabajo.
Especificaciones
RS232 (un puerto incluido) | |
220.00 g | |
0.0010 g | |
0.0020 g | |
0.0010 g | |
Miligramo, gramo y quilate | |
12.50 in. | |
7,90 in. | |
11,90 in. | |
12,50 in. | |
10.000 lb. | |
Adaptador de CA (incluido) |
Filtros ambientales y ajustes de brillo seleccionables por el usuario, auto-tara, auto-dim, puntos de calibración span seleccionables por el usuario, menú de bloqueo y reinicio del software, ajustes de comunicación y opciones de impresión de datos seleccionables por el usuario, ID de proyecto y de usuario definibles por el usuario, indicador de sobrecarga/subcarga del software, indicador de estabilidad | |
LCD retroiluminada | |
Pesaje básico, Recuento de piezas, Pesaje porcentual | |
PR223M | |
2.000 s | |
51.000 x 39.000 x 53.000 cm | |
317,00 mm | |
201,00 mm | |
303.000 mm | |
317,00 mm | |
4,5 kg |
Título del producto
OHAUS™ Balanza de precisión - Serie PR > Modelo: PR223M
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido