missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza de precisión PNS

The new standard in the laboratory with robust tuning fork measuring system.

Marca:  Kern Sohn PNS 3000-2

Encompass_Preferred

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17361753

  • 754.80€ / cada uno

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Sistema de medición de diapasón de alta calidad para valores de pesaje estables y pesaje duradero
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Gran plato de pesaje de acero inoxidable resistente a golpes
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones

Especificaciones

3200 g
0.02 g
Universal Mains Adapter
0.01 g
Balanza de precisión
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto
Kern Sohn Balanza de precisión PNS

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado