Learn More
Bohlender™ Acoplamientos roscados de PPS con rosca GL y junta de PTFE/FPM
Conecte dos roscas GL del mismo tamaño.Los acoplamientos roscados de PPS con rosca GL y junta de PTFE/FPM Bohlender™ ofrecen resistencia química universal.
Marca:  Bohlender™ H900-03
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10105651
  • 153.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Descripción
  • Dos tapones de rosca de PPS (hasta + 250 °C) o PBTP (+ 180 °C) con rosca GL y una junta de PTFE/FPM
  • Pieza de conexión de PTFE 
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con la FDA
22 mm
-200 °C
GL 25
Acoplamientos roscados
PPS
Para rosca GL 25
1 unidad
de 250 °C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Bohlender™ Acoplamientos roscados de PPS con rosca GL y junta de PTFE/FPM > Tamaño de rosca:GL 25