Learn More
PPM1D Phosphatase Inhibitor, Thermo Scientific™
Acts as a PPM1D inhibitor
104.00€ - 398.00€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Tipo de producto | Inhibidor de la fosfatasa |
CAS | 176957-55-4 |
Fórmula molecular | C15H12OS2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 272,40g/mol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15496239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64165.MA |
10 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15406249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64165.MF |
50 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Amarillo | |
176957-55-4 | |
272,40g/mol | |
De 2 °C a 8 °C | |
Actúa como inhibidor de PPM1D. |
Inhibidor de la fosfatasa | |
C15H12OS2 | |
2,5-Bis-(2-tienilideno)ciclopentanona; CCT007093 | |
Sólido |