Learn More
PPM1D Phosphatase Inhibitor, Thermo Scientific™
Código de producto. 15496239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496239 10 mg 10 miligramos
15406249 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64165.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Acts as a PPM1D inhibitor
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Tipo de producto Inhibidor de la fosfatasa
CAS 176957-55-4
Fórmula molecular C15H12OS2
Formula Weight (peso de la fórmula) 272,40g/mol
Sinónimo 2,5-Bis-(2-tienilideno)ciclopentanona; CCT007093
Sensibilidad Sensible al aire
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Sólido
Para utilizar con (aplicación) Actúa como inhibidor de PPM1D.