Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado de poliéster PowerMark™
PowerMark™ Polyester Labeling Tape for labelling stainless steel and smooth surfaces. Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels. B-569 adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
Marca: Brady™ 013573
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas para impresora
Especificaciones
Cinta BBP85: B-569, 178 mm, color blanco | |
Blanco | |
Thermal Transfer | |
Para marcadores de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo. | |
80 unidades Gardner | |
-40 °C | |
1 unidad | |
-40°F to +212°F | |
14,29 kg/cm (45 lb/in) | |
0,019 mm | |
50 ft. | |
7 in. | |
B85-178x15M-569-WT |
Acrílico, Permanente | |
Poliéster | |
Cinta de marcado | |
BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
1 | |
1 Roll/Box | |
MarkWare | |
De -40 °C a +100 °C | |
0.003 in. | |
15.24 m x 177.80 mm | |
15 m | |
175 mm |
Título del producto
Brady™ Cinta de etiquetado de poliéster PowerMark™ > Anchura: 175 mm; blanco
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido