Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado de poliéster PowerMark™
PowerMark™ Polyester Labeling Tape for labelling stainless steel and smooth surfaces. Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels. B-569 adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
Marca: Brady™ 013576
334.40 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
Descripción
- Etiquetas para impresora
Especificaciones
Cinta BBP85: B-569, 250 mm, color transparente | |
Transparente | |
Thermal Transfer | |
Para marcadores de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo. | |
80 unidades Gardner | |
-40 °C | |
1 unidad | |
-40°F to +212°F | |
14,29 kg/cm (45 lb/in) | |
0,019 mm | |
50 ft. | |
10 in. | |
B85-250x15M-569-CL |
Acrílico, Permanente | |
Poliéster | |
Cinta de marcado | |
BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
1 | |
1 Roll/Box | |
MarkWare | |
De -40 °C a +100 °C | |
0.003 in. | |
15.24 m x 254 mm | |
15 m | |
250 mm |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Productos de laboratorio de uso diario
Desde toallitas húmedas a cubos de basura, pasando por etiquetas y forros: ahorre en todos ellos.Promo Code: 24132Expires: 2025-08-24