Learn More
Sampling Systems™ Powder Point Sampler
Ideal for taking samples of powder at a specified depth. Sampling Systems™ Powder Point Sampler can be used for sampling both free flowing and sticky, cohesive powders.
1210.00€ - 1235.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras de Grandes Volúmenes |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15829291
|
Sampling Systems™
1640A-1000 |
1000 mm |
1210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15839291
|
Sampling Systems™
1640A-2000 |
2000 mm |
1235.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For large sample size
- Constructed of 316L Stainless Steel
- Suitable for use with free flowing and cohesive powders
Especificaciones
Tomamuestras de Grandes Volúmenes | |
Acero inoxidable (316L) | |
100 mL |