Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Punta de Polvo
Código de producto. 15829291 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm
2000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15829291 1000 mm cada uno
15839291 2000 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15829291 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 1640A1000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para tomar muestras de polvo a una profundidad especificada. El Tomamuestras de Punta de Polvo Sampling Systems™ se puede utilizar para el muestreo de polvos tanto de flujo libre como pegajosos y cohesivos.
  • Las muestras deben tener un tamaño grande.
  • Fabricado en Acero Inoxidable 316L
  • Adecuado para usar con polvos cohesivos y de flujo libre
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de Grandes Volúmenes
Material Acero inoxidable (316L)
Capacidad (métrico) 100 mL
Longitud (métrico) 1000 mm