Descripción
- Las muestras deben tener un tamaño grande.
- Fabricado en Acero Inoxidable 316L
- Adecuado para usar con polvos cohesivos y de flujo libre
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de Grandes Volúmenes |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Longitud (métrico) | 2000 mm |