Learn More
Memmert™ Contacto libre de potencial (24 V/2 A) con conector a NAMUR NE 28 para mensaje de error combinado, para UN30
Contacto sin potencial para el mensaje de error de combinación (por ejemplo, fallo de alimentación, fallo del sensor, fusible).
Marca: Memmert™ UN30H6
287.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
- Para mensaje de error de combinación
Especificaciones
Estufa UN30 | |
Toma para NAMUR NE 28 | |
2 A |
Contacto sin potencial | |
24 V |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Memmert™ Contacto libre de potencial (24 V/2 A) con conector a NAMUR NE 28 para mensaje de error combinado, para UN30 > Para su uso con: UN30
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido