Learn More
Estándar de potasio, 10,000 mg/l en HNO3 al 5 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
131.04€ - 559.00€
CAS | 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | ClK |
Peso molecular (g/mol) | 74.55 |
Número MDL | MFCD00011360 |
Clave InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11979552
|
SPEX Certiprep
PLK2-3Y |
125 ml | Frasco de LDPE lixiviación triple |
131.04€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10500803
|
SPEX Certiprep
PLK2-3X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
559.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
K | 10 000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32588 |
ClK | |
MFCD00011360 | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
Especificaciones
Potassium Standard | |
El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 30 elementos a nivel de ppmm. | |
ClK | |
AA, ICP | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
[Cl-].[K+] | |
5% HNO3 | |
4873 | |
Assurance |
7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
MFCD00011360 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
potasio;cloruro | |
74.55 | |
CHEBI:32588 |
Seguridad y manipulación
Causa irritación cutánea y ocular grave
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Product intended for laboratory use only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Estándar de potasio, 10,000 mg/l en HNO3 al 5 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™