Learn More
Solución de potasio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12952185
Solución de potasio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12952185 Tienda Fisher Chemical Productos
250 mL, Frasco, 250 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 12952185
Marca: Fisher Chemical A 039 250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O
Cantidad 250 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1099352 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/03/2025 Catalog NumberA 039 250
Número de lote1011186 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Catalog NumberA 039 250
Título del producto
Solución de potasio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >