Learn More
Fosfato de potasio, monobásico, biorreactivo ultrapuro, J.T. Baker™
Código de producto. 15538204
2.5 kg, Frasco de vidrio ámbar de boca ancha, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
Para aplicaciones de cromatografía líquida y biología molecular; para uso en laboratorio, investigación o fabricación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate
Nombre de nota Monobasic
CAS 7778-77-0
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular H2KO4P
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Peso molecular (g/mol) 136.08
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Grado Biorreactivo ultrapuro
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.34kg
Título del producto
Fosfato de potasio, monobásico, biorreactivo ultrapuro, J.T. Baker™ >