Learn More
Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10573181
Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
500 g, Frasco de plástico, 500 GR
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
500 GR
Código de producto. 10573181
Marca: Thermo Scientific Acros 205925000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, monobasic
Punto de fusión 253.0°C
Color Incoloro a blanco
pH 4.2 to 4.7 (1% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KH2PO4
Índice Merck 15, 7780
Información de solubilidad Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 0.4% max. (105°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0470214 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto205925000,205920025,205920100
Número de loteA0472239 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto205925000,205920025,205920100
Número de loteA0464403 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2024 Código de producto205925000,205920025,205920100
Número de loteA0457830 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2023 Código de producto205925000,205920025,205920100
Número de loteA0441958 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2023 Código de producto205925000,205920025,205920100
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >