Learn More
Potassium Phosphate Dibasic, For HPLC, ≥99.0%, Honeywell™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate Dibasic |
CAS | 7758-11-4 |
Cantidad | 250 g |
Fórmula molecular | HK2O4P |
Fórmula lineal | K2HPO4 |
Número MDL | MFCD00011383 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Sinónimo | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
Información de solubilidad | Soluble in water 0.1g/mL at 25°C |
Clave InChI | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
Mostrar más |
Título del producto
Potassium Phosphate Dibasic, For HPLC, ≥99.0%, Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido