Learn More
Fosfato potásico, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,6, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63189.AP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15445449
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El tampón de fosfato potásico se utiliza habitualmente como componente para una amplia variedad de medios utilizados en el cultivo de microorganismos, como componente en solución salina tamponada con fosfato. Además de ayudar a mantener el pH, proporciona fosfato esencial.
Solubilidad
Soluble en agua, insoluble en etanol o alcohol.
Notas
Almacene el frasco sellado que contenga el medio deshidratado a entre 2 y 30 ºC. Una vez abierto y cerrado de nuevo, coloque el recipiente en un ambiente de baja humedad a la misma temperatura de almacenamiento. Protéjalo de la humedad y la luz manteniendo el recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
7778-77-0
7.6
500 mL
MFCD00011401 MFCD00147253
[K+].OP(O)([O-])=O
136.08
0.5 M
Líquido
H2KO4P
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
fosfato de dihidrógeno de potasio
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fosfato potásico, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,6, Thermo Scientific™ > 500 ml