Learn More
Potassium iodate concentrate, For 1L standard solution, 1/60 M KIO3 (0.1N), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15685220
Potassium iodate concentrate, For 1L standard solution, 1/60 M KIO3 (0.1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7122104 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 Pc., cada uno
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 15685220
Marca: Honeywell-Fluka 381201EA
Solicitar formato a granel o personalizado
for 1L standard solution, 1/60 M KIO3 (0.1N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-05-6
Fórmula molecular IKO3
Peso molecular (g/mol) 214.00
Número MDL MFCD00011406
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
Nombre IUPAC potasio; yodato
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium iodate concentrate
Cantidad 1 Pc.
Fórmula lineal KIO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 214g/mol
Envase Ampolla
Título del producto
Potassium iodate concentrate, For 1L standard solution, 1/60 M KIO3 (0.1N), Honeywell Fluka™ >