Learn More
Yodato de potasio, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10062510
Yodato de potasio, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10062510
Marca: Thermo Scientific Acros 201771000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
Fórmula molecular IKO3
Peso molecular (g/mol) 214
Número MDL MFCD00011406
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC yodato de potasio
SMILES [K+].[O-][I](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium iodate
Punto de fusión 560°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Iodometry)
Fórmula lineal KIO3
Índice Merck 15, 7763
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 214
Porcentaje de pureza 99.50%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.93
Densidad 3.9300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0471400 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number201771000,201770025,201775000
Número de loteA0458291 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2023 Catalog Number201771000,201770025,201775000
Número de loteA0403476 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number201771000,201770025,201775000
Número de loteA0416667 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number201771000,201770025,201775000
Número de loteA0447609 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2022 Catalog Number201771000,201770025,201775000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodic acid (HIO3), potassium salt
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Yodato de potasio, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >