Learn More
Fluoruro de potasio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11381568
Fluoruro de potasio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381568
10 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11381568
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010980.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Potassium fluoride is used in organic chemistry as a fluorinating agent to replace other halide ions like chorine, bromine etc. It is used as a catalyst in the manufacture of polyurethanes. Further, it is widely used for etching of glass, in disinfectant formulations and manufacture of optical glass. It is used in metal finishing, batteries, coatings and photographic chemicals. It is utilized for the study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels as well as in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. It finds application in the electronic industry as a metal surface treatment product. It is used as a preservative, a food additive, a catalyzer and a water absorbing agent. In the Finkelstein reaction, it is actively involved in the conversion of chlorocarbons to fluorocarbons using polar solvents like dimethyl formamide and ethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7789-23-3
Fórmula molecular FK
Peso molecular (g/mol) 58.10
Número MDL MFCD00011398
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1505°C
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride
Punto de fusión 859°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Beilstein 3902818
Información de solubilidad Freely soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nombre IUPAC fluoruro de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.1
Índice de refracción 1.363
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.48 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN28G041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2025 Catalog Number010980.04,010980.18,010980.09
Número de loteX28K004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2024 Catalog Number010980.04,010980.18,010980.09
Número de loteS20K029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2024 Catalog Number010980.04,010980.18,010980.09
Número de loteM05J017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2023 Catalog Number010980.04,010984.AK,010980.18,010980.09
Número de loteY29H009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number010980.04,010984.AK,010980.18,010980.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fluoruro de potasio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >