Learn More
Cloruro de potasio, cristal, biorreactivo ultrapuro, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Para aplicaciones de biología molecular
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Chloride |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 500 g |
Nombre IUPAC | potasio;cloruro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.55 |
Grado | Biorreactivo ultrapuro |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 1.99kg |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Cloruro de potasio, cristal, biorreactivo ultrapuro, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido