Learn More
Cloruro de potasio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™ Código de producto.: 15119145
Cloruro de potasio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15119145
2.5 kg, Frasco de polietileno, 2.50 Kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 15119145
Marca: Avantor J.T.Baker 304005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.99kg
Título del producto
Cloruro de potasio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™ >