Learn More
Solución de bromato-bromuro de potasio 0,0167 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Título del producto
Solución de bromato-bromuro de potasio 0,0167 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido