missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bisulfato de potasio, puriss, p.a., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas

Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Bisulfate |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | KHSO4 |
Número UN | 2509 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.17g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | Puriss. P.a. |
Densidad | 2.32g/mL at 25°C |
Seguridad y manipulación


Nombre del producto
- Potassium bisulfate
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium hydrogensulphate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Bisulfato de potasio, puriss, p.a., ≥99 %, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido