Learn More
Biftalato de potasio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™ Código de producto.: 15518074
Biftalato de potasio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15518074
500 g, Frasco de polietileno, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
cada uno
Código de producto. 15518074
Marca: Avantor J.T.Baker 295801
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 877-24-7
Fórmula molecular C8H5KO4
Peso molecular (g/mol) 204.222
Clave InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
Nombre IUPAC potasio;2-carboxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Biphthalate
Nombre de nota Acidimetric Standard
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.22
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.64kg
Título del producto
Biftalato de potasio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™ >