Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules.
683.00€ - 5610.00€
Especificaciones
Tipo de producto Benzyl Resin
Tipo de ligando Benzyl/Aromatic
Tamaño de partículas 50 μm
Contenido y almacenamiento Store at room temperature.
Condiciones de envío Room Temperature
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18476418
Ver documentos
Thermo Scientific™
A32563
25 mL
683.00€
25 ml
18456678
Ver documentos
Thermo Scientific™
A32562
50 mL
970.00€
50 ml
18426528
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A32561
250 mL
1800.00€
250 ml
18446588
Ver documentos
Thermo Scientific™
A32560
1 L
5610.00€
1000 ml
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Benzyl Resin
50 μm
Room Temperature
Low-Density Benzyl/Aromatic
Benzyl/Aromatic
Store at room temperature.
POROS™
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin