Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 PI Weak Anion Exchange Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Weak Anion Exchange Media. POROS 50 micron bulk resins is available for low pressure applications, including large scale downstream bioprocessing.
672.00€ - 3805.00€
Especificaciones
Tamaño de poro 500 to 10,000 Å
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Fuerza de enlace Weak
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Suspensión líquida
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18496618
Ver documentos
Thermo Scientific™
1245906
50 mL
672.00€
50 ml
30019666
Ver documentos
Thermo Scientific™
1245911
1275.00€
250 ml
18476558
Ver documentos
Thermo Scientific™
1245907
1 L
3805.00€
1 litro
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
500 to 10,000 Å
Weak
Suspensión líquida
Bulk Resin
Almacenar a temperatura ambiente.
Temperatura ambiente
POROS™
PI (Polyethyleneimine)
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ POROS™ 50 PI Weak Anion Exchange Resin