Learn More
Invitrogen™ Porcine IL-18 ELISA Kit
ELISA
Marca: Invitrogen™ ES12RB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Porcine IL-18 quantitates porcine IL-18 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine IL-18.
La proteína codificada por este gen es una citoquina proinflamatoria. Esta citoquina puede inducir la producción de FIN-gamma de células T. Se ha demostrado que la combinación de esta citoquina y la IL12 inhibe la producción de IgE e IgG1 dependiente de IL4 y que mejora la producción de IgG2a de los linfocitos B. La proteína de unión IL-18 puede interactuar específicamente con esta citoquina, y así regular negativamente su actividad biológica.
Especificaciones
Citoquina; iboctadidina; factor de inducción IFN-gamma; IIF; il 18; IL-1 gamma; IL18; IL-18; IL1F4; IL-1 g; ILN; factor inductor de interferón gamma; factor inductor de interferón gamma; factor inductor de interferón gamma; interleucina; interleucina 18; Interleucina 18 (factor inductor de interferón gamma); gamma interleucina-1; interleucina18; interleucina-18; proproteína interleucina-18; Proteína similar a la interleucina-18; MGC12320 | |
80 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IL18 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 80 a 20 000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O19073 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl | |
IL-18 | |
4 h 45 min |
Título del producto
Invitrogen™ Porcine IL-18 ELISA Kit > 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido