Learn More
Kartell™ Cubeta de tinción de portaobjetos de POM
Tiña hasta 25 portaobjetos con una cubeta versátil que también se puede utilizar como caja de envío. La cubeta de tinción de portaobjetos de POM Kartell™ está fabricada con POM y diseñada para albergar hasta 25 portaobjetos.
Marca:  Kartell™ 0110100
Código de producto. 10395961
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Stain up to 25 slides with a versatile trough that can also be used as a mailing box. Kartell™ POM Slide Staining Trough is constructed of POM and designed to hold up to 25 slides.
  • Admite hasta 25 portaobjetos.
  • Admite una gradilla Kartell™ 1100
  • También se puede utilizar como caja de envío
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta de tinción
Portaobjetos
52,4mm
25
88 x 100,8 x 52,4mm
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Kartell™ Cubeta de tinción de portaobjetos de POM > Altura: 52,4mm