Learn More
Sal potásica de ácido polivinilsulfúrico, P.M. aprox. 175000, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11976971
Sal potásica de ácido polivinilsulfúrico, P.M. aprox. 175000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11976971
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 11976971
Marca: Thermo Scientific Acros 418141000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26837-42-3 | (C2H3KO4S)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26837-42-3
Fórmula molecular (C2H3KO4S)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00081923
Clave InChI WZAPMUSQALINQD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo pvsk, potassium ethenyl sulfate, potassium poly vinyl sulfate, polyvinyl sulfate potassium salt, sulfuric acid, monovinyl ester, polymers, potassium salt, sulfuric acid, monoethenyl ester, homopolymer, potassium salt, vinyl sulfate potassium salt, sulfuric acid vinyl=potassium salt
PubChem CID 5055241
SMILES [K]OS(=O)(=O)OC(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyvinylsulfuric acid potassium salt
Color Beige-marrón a blanco
Forma física Polvo cristalino
Fórmula lineal (-CH2CH(OSO3K)-)n
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC potassium ethenyl sulfate
Porcentaje de pureza ≥21.2% (K)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0457317 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/11/2023 Catalog Number418141000,418140050,418140250
Número de loteA0457161 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number418141000,418140050,418140250
Número de loteA0457160 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number418141000,418140050,418140250
Número de loteA0457162 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number418141000,418140050,418140250
Número de loteA0456174 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2023 Catalog Number418141000,418140050,418140250
Nombre del producto
  • Polyvinylsulfuric acid potassium salt
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sal potásica de ácido polivinilsulfúrico, P.M. aprox. 175000, Thermo Scientific Chemicals >