Learn More
Polivinilpirrolidona, P.M. medio 1 300 000, K85-95, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115163
2.5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-39-8
Fórmula molecular (C6H9NO)n
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD01076626
Clave InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidina-2-ona
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyvinylpyrrolidone
Color Crema-blanco a blanco
Nombre de nota Average M.W. 1.300.000, K85-95
pH 4 to 7 (5% aq. soln.)
Forma física Polvo
Índice Merck 15, 7814
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Cantidad 2.5 kg
Porcentaje de pureza 12 to 12.8% (nitrogen)
Identificación positive
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Agua 5% max. (K.F.)
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 1.300.000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polivinilpirrolidona, P.M. medio 1 300 000, K85-95, Thermo Scientific Chemicals >