Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates™ pureGrade™ de 96 pocillos
Fabricadas en poliestireno con superficie no tratada. Las microplacas de 96 pocillos BrandTech™ pureGrade™ no son citotóxicas y están libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa. Las microplacas de adherencia media y no estériles son adecuadas para ensayos homogéneos, cribado y almacenamiento con relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas negras y blancas para facilitar la identificación de los pocillos.
Marca: BRAND™ 781614
699.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Superficie de poliestireno
- Fijación media, no estéril
- Placa estándar para la mayoría de las aplicaciones
- Relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas blancas y negras para fácil identificación del pozo
- Placas de tiras disponibles
- Placas estándar disponibles en forma de U, V, F, C
- Fondos transparentes disponibles en forma de F.
- Disponible en color blanco o negro
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
- Adecuado para ensayos, cribado y almacenamiento homogéneos.
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Estándar | |
Adherencia media | |
Transparente a rayos UV | |
350 μl | |
No estéril | |
Sí | |
50 |
ANSI, SLA | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
Plano | |
Almacenamiento, cribaje y ensayos homogéneos | |
Sí |