Learn More
Cole-Parmer™ Platillos de pesaje de poliestireno hexagonales
Utilice estos platillos de pesaje con balanzas, analizadores de humedad por microondas y cientos de aplicaciones de manipulación de muestras. Los platillos de pesaje de poliestireno Hexagonall están diseñados para flexionarse durante el pesaje, la dispensación o el vertido de líquidos o sólidos. El fondo plano resiste las caídas.
Marca:  Cole-Parmer™ 01018-12
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11817232
  • 135.00€ / paquete de 500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Descripción
  • Poliestireno antiestático y traslúcido
  • Resistente a la mayoría de ácidos diluidos, soluciones acuosas y bases de alcohol
  • Soportes para muestras de uso general
  • Diseño hexagonal exclusivo para manipulación y vertido antideslizante
  • Desechables
  • Biológicamente inerte:
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Desechables
Hexagonal
Para pesar, dispensar o verter líquidos o sólidos
7,6 cm
1,9 cm
50 ml
Poliestireno
Plato de pesaje antiestático
Medio
3 pulg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Platillos de pesaje de poliestireno hexagonales > Capacidad: 50 ml