Learn More
Fisherbrand™ Circulador de inmersión Polystat™
Incluye clip de fijación. El circulador de inmersión Fisherbrand™ Polystat™ cuenta con certificación DIN 12876-1 .
700.00€
Especificaciones
Tipo Baño de circulación de inmersión
Capacidad calorífica 2 kW
Anchura (métrico) 13 cm
Altura (métrico) 33 cm
Fondo interior (métrico) 8 a 14,5 cm
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Intervalo de temperatura Caudal Incluye Estabilidad de la temperatura Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Intervalo de temperatura Caudal Incluye Estabilidad de la temperatura Precio Cantidad y disponibilidad  
11930228
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
8856210.3
De 20 °C a 100 °C 10L/min Pinza de fijación en la pared ±0,05 °C Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura de - 20 a 150 °C
  • Requisitos eléctricos: 230 V, 50 Hz, 9 A
  • Incluye pinza de fijación a la pared
  • Caudal, de 15 l/min
  • Peso: 4,1kg
  • Estabilidad de temperatura de ±0,03 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Baño de circulación de inmersión
13 cm
8 a 14,5 cm
230 V
50 Hz
2 kW
33 cm
230 V, 50 Hz, 9 A
9 A
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Circulador de inmersión Polystat™