Learn More
Fisherbrand™ Punta de pipeta amarilla de polipropileno
Haga que el pipeteo sea mucho más sencillo y seguro incluso para las aplicaciones más sensibles.Las puntas de pipeta amarillas de polipropileno Fisherbrand™ son perfectas para pipetas monocanal o multicanal, ya sean manuales o electrónicas.
29.65€ - 37.00€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11537452
|
Fisherbrand™
FB34581 |
De 1 to 200 μl | N/A | |||||||
10630574
|
Fisherbrand™
2530162 |
De 1 a 250 μl |
37.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Fabricada con polipropileno de alta calidad
- Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
- Manipulación óptima gracias a su forma estable
- Esterilizable en autoclave
- Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
- Disponible preesterilizada y sin esterilizar
- Excelente transparencia debido a las superficies de gran calidad
- Humedecimiento residual mínimo debido a la calidad controlada de las materias primas
- Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
- Volúmenes de punta orientados a la práctica
- Puntas Aeroject™ con filtros especiales fabricados con PE-HD hidrófobo
- Barrera de aerosol y para la protección contra la contaminación
- Apta para todos los tipos de micropipeta más utilizados
Especificaciones
Amarillo | |
Autoclavable | |
Polipropileno |